AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Quantitative Filterpapiere | Avantor
VWR®, Quantitative Filterpapiere
424, 185 mm
Artikelnr. 516-0269
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Quantitative Filterpapiere
Artikelnr. 516-0269
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Quantitative Filterpapiere
VWR®, Quantitative Filterpapiere
424, 185 mm
Preis
63,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung des Sandgehalts in Milchprodukten. Bestimmung der Weiße in Papier und Zellstoff (Papierfabrik).
434: Analyse von sehr feinen Präzipitaten, wie z. B. Bleidioxid, Calciumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, kaltes Bariumsulfat und Kupferoxid. Bestimmung von unlöslichen Verunreinigungen in Fetten, tierischen und pflanzlichen Ölen.
454: Retention von Zirconiumhydroxid, Aluminiumhydroxid, Kobaltsulfid und anderen groben oder gelatineartigen Präzipitaten.
474: Geeignet für allgemeine quantitative Analysen und die Filtration von Aluminiumphosphat, Zinkammoniumphosphat und Silberchromat.
Spezifikationen
  • Sorte:
    424
  • Seq:
    06
  • Größe:
    185 mm
  • Cat. No.:
    516-0269
  • Min. Porengröße:
    23 µm
  • Filtriergeschwindigkeit:
    150 s (Herzberg)
  • Max. Porengröße:
    40 µm
  • Partikelretention:
    8 - 12 µm
  • Stärke:
    0,17 mm
  • Trockenberst-Widerstand:
    17 psi
  • Gewicht:
    84 g/m²
  • Berstwiderstand, nass:
    2,5 psi