AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511 | Avantor
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
511, 125 mm
Artikelnr. 516-0313
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
Artikelnr. 516-0313
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
VWR®, Phasentrennpapier, Sorte 511
511, 125 mm
Preis
74,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Hydrophobes Filterpapier für die Trennung wässriger und organischer Lösungen.
  • Usable as a disposable separating funnel
Paper is impregnated with a special silicon coating which makes the paper water-repellent for facilitating the separation of water and solvents.
Dokumente
Spezifikationen
  • Sorte:
    511
  • Größe:
    125 mm
  • Cat. No.:
    516-0313
  • Filtriergeschwindigkeit:
    200 s (Herzberg)
  • Stärke:
    0,2 mm
  • Gewicht:
    85 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.