AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer | Avantor
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
−50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 289 mm, 28 g
Artikelnr. VWRU23609-176
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
Artikelnr. VWRU23609-176
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
−50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 289 mm, 28 g
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer passen in Kolben, Küvetten, Reagenzgläser und Bechergläser und dienen zur Temperaturmessung in Lebensmitteln, Gasen, Proben, Reagenzien, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren und halbfesten Stoffen. Der lange Stiel ermöglicht dem Benutzer, Messungen durchzuführen, während er Lösungen in tiefen Gefäßen rührt. Edelstahlsonde (Ø: 3,5 mm).
  • Fühler weitgehend chemikalienbeständig
  • Die Messwerte in °C werden jede Sekunde aktualisiert
  • Sicher: Nahezu unzerbrechlicher Kunststoff und Edelstahl
Gewicht: < 28 g
Certifications: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Lieferung mit 1-Jahres-Batterie, Traceable®-Kalibrierungszertifikat und Schutzhülle.
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −50…+300 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Gewicht:
    28 g
  • Seq:
    05
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C
  • Fühler:
    289 mm