AuftragsverfolgungKontakt
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND | Avantor
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 520 mm, 0,08 ± ml
Artikelnr. BRND23810
Anbieter:   Brand
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Artikelnr. BRND23810
Anbieter:  Brand
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
25 ml, 0,1 ml, 520 mm, 0,08 ± ml
Preis
122,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
AR® glass, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
  • Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
Bestellinformation: Please order supports and burette clamps separately.
Lieferumfang: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    25 ml
  • Länge:
    520 mm
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,08 ± ml
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND129060
    Vorratsflasche, PE-LD, GL 28
    1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND23728
    Standfuß für Flaschen
    1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND23725
    Standfuß für Flaschen
    500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND11805
    Ersatz-Bürettenhahn, PTFE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 46,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND11510
    Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 10-ml kompakte Büretten und kompakte automatische Büretten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND11511
    Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 25-ml kompakte Büretten und kompakte automatische Büretten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND11512
    Ersatz-Bürettenspitze, klar Borosilikatglas 3.3, für 50-ml kompakte Büretten und kompakte automatische Büretten
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND129055
    Vorratsflasche, PE-LD, GL 25
    500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 4,10 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.