Methanol
Methanol
Artikelnr. EHERCA14995000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
- SMILES: CO
- Inchi: InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
- IUPAC: methanol
- Packing group: II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Bezeichnung:Methanol
- UN No.:1230
- Cat. No.:EHERCA14995000
- CAS Nr.:67-56-1
- GHS-Signal:Gefahr
- Molekulargewicht:32,04
- Beschreibung Gefahrenklasse:GHS02, GHS06, GHS08
- Lagerbedingungen:20 °C
- Synonym(s):Methanol;Methyl alcohol
- Shipping conditions:Room temperature
- Formel:CH₄O