Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Messkolben, a, kb, 25 ml ns 12/21 1 * 2 ST
Artikelnr. HIRS2640271
Lieferant:
HIRSCHMANN
Bild vergrößern
Messkolben, a, kb, 25 ml ns 12/21 1 * 2 ST
Artikelnr. HIRS2640271
Lieferant:
HIRSCHMANN
Frequently Bought Together
pH-Elektroden, InLab® ISM
Lieferant: Mettler - Toledo
VWR®, Vollpipetten, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: VWR Collection
VWR® Messkolben, Klasse A, Glas, Klar, NS-Kunststoffstopfen
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Messzylinder, hohe Form, Klasse A, Borosilikatglas
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Messzylinder, flache Form, Klasse B, Borosilikatglas
Lieferant: VWR Collection
VWR® Burettes, with PTFE Key Stopcock
Lieferant: VWR Collection