AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™ | Avantor
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Deep-well tips (extended), 5,0 - 220 µl, -, -, 57,91 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Artikelnr. MATR5561
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Artikelnr. MATR5561
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Deep-well tips (extended), 5,0 - 220 µl, -, -, 57,91 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Preis
223,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.920 ST
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    20 racks, 96 each
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    5,0 - 220 µl
  • Länge:
    57,91 mm
  • Spitzentyp:
    Deep-well tips (extended)
  • Zur Nutzung mit:
    Matrix™ SerialMate™
  • Filter:
    -
  • Cat. No.:
    MATR5561
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung