Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 5,0 - 220 µl, +, -, 45,72 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Artikelnr. MATR5542
Anbieter: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spezifikationen
- Verpackt:20 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:5,0 - 220 µl
- Länge:45,72 mm
- Spitzentyp:Standard
- Zur Nutzung mit:Matrix™ SerialMate™
- Filter:-
- Cat. No.:MATR5542
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.