AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix® | Avantor
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, Lila
Artikelnr. 479-1344
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Artikelnr. 479-1344
Inserts for storage tubes, 2D Barcoded, Matrix®
Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps, Lila
Preis
25,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Color inserts snap into cap for a secure fit.
  • Inserts are removable
  • Free of DNA, DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, endotoxins and cytotoxins
Spezifikationen
  • Farbe:
    Lila
  • Bezeichnung:
    Insert for 0,5 ml and 1,0 ml screw top tube caps
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    479-1344
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung