Tank liners, HyPerforma™
Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
Anbieter: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Springe zu:
Product Details & Documents
Tank liners are gamma irradiated, open single use bags designed to fit in cylindrical drums.
- Gusset design allows for a close fit to the tank
- Constructed of CX3-9 film
- For HyPerforma™ Single-Use Mixer DS 300
Spezifikationen
- Bezeichnung:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 200 l
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.