Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich® | Avantor

1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. SIALH11696-1KG
Ätzend
Reizend
Anbieter:   Merck
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALH11696-1KG
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  124-09-4
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  124-09-4
Preis
137,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
  • CAS Nummer:124-09-4
  • Formel:C₆H₁₆N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008243
  • Molekulargewicht:116.21 g/mol
  • Merck-Index:13,04713
  • Siedepunkt:205 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:39…42 °C
  • Dichte:0,66 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:80 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2280
  • ADR:8,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • EINECS:204-679-6
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Spezifikationen