Buffer, sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/L), Sigma-Aldrich®
Sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/l), Glasflasche, 500 mL
Artikelnr. SIALS2404-500ML
Anbieter: Merck
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/L), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALS2404-500ML
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Sodium acetate buffer solution pH 7 (3 mol/l)
- Cat. No.:SIALS2404-500ML
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ200