POLY(4,5-DIFLUORO-2,2-BIS(CF3)-1,3-DIOXO LE -CO-TFE), 65 MOLE % DIOXOLE 1 * 1 g
Artikelnr. SIAL469610-1G
Lieferant: Merck
POLY(4,5-DIFLUORO-2,2-BIS(CF3)-1,3-DIOXO LE -CO-TFE), 65 MOLE % DIOXOLE 1 * 1 g
Artikelnr. SIAL469610-1G
Lieferant: Merck
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Wischtücher für Präzisionsanwendungen, Kimtech™ Science
Lieferant: KIMBERLY CLARK