DIMETHYLOCTADECYL(3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL)AMMONIUM CHLORIDE SOLUTION, 42 WT. % IN METHANOL 1 * 100 mL
Catalog # SIAL435694-100ML
Supplier: Merck
DIMETHYLOCTADECYL(3-(TRIMETHOXYSILYL)PROPYL)AMMONIUM CHLORIDE SOLUTION, 42 WT. % IN METHANOL 1 * 100 mL
Catalog # SIAL435694-100ML
Supplier: Merck
Frequently Bought Together
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Supplier: Merck
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Natriumaluminat, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck