Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens | Avantor

Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens

Dose (rostfreier Stahl), 25 L
Artikelnr. C100307-25L
Reizend
Gesundheit
Entzündlich
Umwelt
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Artikelnr. C100307-25L
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens

Dose (rostfreier Stahl), 25 L

CAS Nummer:  110-82-7
Preis
654,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
  • ≥95% for general laboratory use.

Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504

Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:8,3 %(V)
  • Schmelzpunkt:6,4 °C
  • Dichte:0,78 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Blitzpunkt:-18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance (form):
    complying
  • Appearance (color):
    complying
  • Purity (GC):
    Min. 99.80 Fl.%
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.005 %
  • IR spectrum:
    complying
  • Vapor Density:
    2.9 (vs air)
  • Vapor Pressure:
    77 mmHg ( 20 °C)
  • Autoignition Temperature:
    500 °F
  • Refractive Index:
    n20/D 1.426 (lit.)

Spezifikationen

  • Packung:
    Dose (rostfreier Stahl)
  • VE:
    25 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.