Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens

Weißblechdose, 10 L
Artikelnr. C100307-10L
Reizend
Gesundheit
Entzündlich
Umwelt
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Artikelnr. C100307-10L
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens
Cyclohexan ≥99,8%, Laborreagens

Weißblechdose, 10 L

CAS Nummer:  110-82-7
Preis
470,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
  • ≥95% for general laboratory use.

Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504

Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:8,3 %(V)
  • Schmelzpunkt:6,4 °C
  • Dichte:0,78 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Blitzpunkt:-18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance (form):
    complying
  • Appearance (color):
    complying
  • Purity (GC):
    Min. 99.80 Fl.%
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.005 %
  • IR spectrum:
    complying
  • Vapor Density:
    2.9 (vs air)
  • Vapor Pressure:
    77 mmHg ( 20 °C)
  • Autoignition Temperature:
    500 °F
  • Refractive Index:
    n20/D 1.426 (lit.)

Spezifikationen

  • Packung:
    Weißblechdose
  • VE:
    10 L

Spezifikationen