pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, Rot, 25 °C, Plastic bottle, 6×500 ml, 6
B5020-6X500ML
: Merck
Zertifizierung: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Dokumente
- Packung:Plastic bottle
- VE:6
- Referenztemperatur:25 °C
- Farbe:Rot
- pH Genauigkeit:±0,01
- Pk Info:6×500 ml
- pH-Wert:4,00
- Cat. No.:B5020-6X500ML
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.