Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®

Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. SIALA3795-500G
Oxidierend
Anbieter:   Merck
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALA3795-500G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  6484-52-2
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®

Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g

CAS Nummer:  6484-52-2
Preis
84,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:6484-52-2
  • Formel:NH₄NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011425
  • Molekulargewicht:80.04 g/mol
  • Merck-Index:13,00538
  • Siedepunkt:230 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:169 °C
  • Dichte:1,73 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:229-347-8
  • ADR:5.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • UN:1942
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g

Spezifikationen