AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 2,5 kg
  SIALA3795-2.5KG
 :   Merck
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
  SIALA3795-2.5KG
 :  Merck
 :  6484-52-2
Ammoniumnitrat, Sigma-Aldrich®
Kunststoffflasche für Feststoffe, 2,5 kg
 :  6484-52-2
541,00 €
1 * 2,5 kg
  •  :6484-52-2
  •  :NH₄NO₃
  •  :MFCD00011425
  •  :80.04 g/mol
  •  :13,00538
  •  :230 °C (1013 hPa)
  •  :169 °C
  •  :1,73 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :229-347-8
  •  :5.1,III
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  •  :1942
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    2,5 kg