Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, Blau, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Artikelnr. 33667-6X1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Artikelnr. 33667-6X1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:6 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Farbe:Blau
- Pk Info:6×1 L
- pH-Wert:9,00