AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Artikelnr. 33666-6X500ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Artikelnr. 33666-6X500ML
CAS Nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
CAS Nummer:  
Preis
211,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    3.000 mL
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Grün
  • Pk Info:
    6×0,5 L
  • pH-Wert:
    7,00
Spezifikationen