Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
33666-5L-VP
- Packung:VOLPAK container
- VE:5 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Farbe:Grün
- Pk Info:5 L
- pH-Wert:7,00