AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™ | Avantor
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Rot, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
Artikelnr. 33665-5L-VP
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Artikelnr. 33665-5L-VP
CAS Nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Rot, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
CAS Nummer:  
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    VOLPAK container
  • VE:
    5 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Rot
  • Pk Info:
    5 L
  • pH-Wert:
    4,00
Spezifikationen