ERLENMEYER-CAP-Kappen
Rot, 37-39 mm
Artikelnr. LUDI184115392
Anbieter: LUDI
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium, eloxiert.
- Federn aus Chromnickelstahl
- Die Federn klemmen an der Gefäß-Außenwand
- Autoklavierbar
Spezifikationen
- Für:37-39 mm
- Farbe:Rot
- Seq:02