AuftragsverfolgungKontakt
ERLENMEYER-CAP-Kappen | Avantor
ERLENMEYER-CAP-Kappen
Silber, 37-39 mm
Artikelnr. LUDI184115391
Anbieter:   LUDI
ERLENMEYER-CAP-Kappen
Artikelnr. LUDI184115391
Anbieter:  LUDI
ERLENMEYER-CAP-Kappen
ERLENMEYER-CAP-Kappen
Silber, 37-39 mm
Preis
54,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Aluminium, eloxiert.
  • Federn aus Chromnickelstahl
  • Die Federn klemmen an der Gefäß-Außenwand
  • Autoklavierbar
Spezifikationen
  • Für:
    37-39 mm
  • Farbe:
    Silber
  • Seq:
    01