Reagenzglasgestelle, Stack Rack™
40 (4×10), 13 - 16 mm, PP, 270×112×133 mm
Catalog # BELAF188601316
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Jump to:
Product Details & Documents
PP, weiß
- Robust und chemikalienbeständig
- Bruch- und fleckenfest
- Obere Regalhöhe: 70 mm
Diese steifen Racks haben ineinander greifende Endplatten mit Griffen für sicheres Stapeln beim Beladen mit bis zu 100 mm langen Röhrchen. Die Reihen sind nummeriert und beschriftet zur einfachen Identifizierung der Röhrchen.
Specifications
- Für Röhrchen Ø:13 - 16 mm
- Anz. Bohrungen:40 (4×10)
- Material:PP
- Seq:02
- B×T×H:270×112×133 mm