Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Tube-O-Dialyzer™ | Avantor
Tube-O-Dialyzer™
Tube-O-DIALYZER™ micro für 20-250 µl Proben, 1 kD
Artikelnr. 514-0153
Anbieter:   G-Biosciences
Tube-O-Dialyzer™
Artikelnr. 514-0153
Anbieter:  G-Biosciences
Tube-O-Dialyzer™
Tube-O-Dialyzer™
Tube-O-DIALYZER™ micro für 20-250 µl Proben, 1 kD
Preis
248,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
“NO-LOSS” Dialyzer
Das Probengefäß selber dient als Tube-O-DIALYZER™, wobei die Kappe mit einer Dialysemembran aus einer neutralen nichtbindenden Membran versehen ist. Probenrückgewinnung erfolgt durch kurzzeitiges Zentrifugieren. Zur Lagerung der Probe kann die Dialysekappe durch eine normale Kappe ersetzt werden.
Wurden für die Dialyse kleiner, aber wertvoller Proben entwickelt. Der komplette Vorgang wird ohne Probentransfer in einem speziellen Röhrchen durchgeführt, wodurch Probenverluste vermieden werden.
Spezifikationen
  • MWCO:
    1 kD
  • Bezeichnung:
    Tube-O-DIALYZER™ micro für 20-250 µl Proben
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-149
    Tube-O-DIALYZER™ floats (micro for dialysis cups)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 89,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-145E
    Tube-O-Tanks (large)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 217,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-145D
    Tube-O-Tanks (small)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 195,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-145C
    Micro dialysis cups
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ST - 47,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-145B
    Stirring balls
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - 71,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-145A
    Tube-O-Array™ dialyzer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT - 252,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-145
    Tube-O-DIALYZER™ centrifuge tube adapter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - 155,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-142F
    Tube-O-DIALYZER™ floats, medi
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 ST - 58,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 786-141F
    Tube-O-DIALYZER™ floats, micro
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 ST - 51,50 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.