AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 40 mm, 69,0×88,5×212,0 mm
Catalog # RIXI2-E0-1000-40
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Catalog # RIXI2-E0-1000-40
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
1000 ml, 40 mm, 69,0×88,5×212,0 mm
Price
238,00 €
Log in for availability
1 * 162 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Ordering information: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Documents
Specifications
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    15
  • B×T×H:
    69,0×88,5×212,0 mm
  • Hals I-Ø:
    40 mm