Strickhandschuhe, Stringknits™ 76-202
76-202, 6, Weiß, 195 - 245 mm, 12 Paar/Beutel
Artikelnr. 112-3419
Anbieter: Ansell
Springe zu:
Product Details & Documents
Leichte, dehnbare Handschuhe aus Nylonstretch. Links und rechts tragbar. Weich, bequem und nicht hautreizend.
- Besonders flexibel und fusselfrei
- Alleine oder als Unterhandschuhe zu tragen
- Keine Nähte: kein Wundscheuern oder Reiben
- Besonders atmungsaktiv gestrickt: die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken
- Alle Modelle bei 40 °C waschbar: Kein Einlaufen, keine Versteifung oder Verformung
Ideal für Präzisionsarbeiten, die Feinmontage von trockenen Teilen, Verpackungsarbeiten, sowie für Anwendungen in Lackierereien.
Zertifizierung: Cat. II
Spezifikationen
- Handschuhgröße:6
- Verpackt:12 Paar/Beutel
- Farbe:Weiß
- Länge:195 - 245 mm
- Seq:05
- Modell:76-202
- Cat. No.:112-3419
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Trägermaterial:Nylon
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.