AuftragsverfolgungKontakt
Standard-Mikroskope, Axio Scope
Standard-Mikroskope, Axio Scope
Standardmikroskop, A1 BF, Binokular, 10×, 40×, 100×
Artikelnr. 630-1132
Anbieter:   ZEISS
Standard-Mikroskope, Axio Scope
Artikelnr. 630-1132
Anbieter:  ZEISS
Standard-Mikroskope, Axio Scope
Standard-Mikroskope, Axio Scope
Standardmikroskop, A1 BF, Binokular, 10×, 40×, 100×
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Durch seine ungewöhnliche Flexibilität ist das funktionelle Axio Scope universal einsetzbar, besonders bei Routine- und Forschungsanwendungen.
  • Optionen zur Erweiterung des Mikroskops für wachsende Ansprüche
  • Vielseitig und kostensparend für den Benutzer: Nur die benötigten Teile müssen hinzugefügt werden
  • Die Intensitätseinstellung für das Durchlicht wird ergonomisch durch den Fokussiertrieb erreicht
Andere Versionen für Phasenkontrast und Fluoreszenz sind ebenfalls erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.
Delivery information: Lieferung mit Staubschutzhülle, Okularschutz und Schutzkappe für die Leuchtfeldblende.
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    10×, 40×, 100×
  • Modell:
    A1 BF
  • Bezeichnung:
    Standardmikroskop
  • Seq:
    01
  • Typ:
    Binokular
  • Cat. No.:
    630-1132
  • Tisch:
    220×170 mm (Bewegungsbereich 75×50 mm)
  • Beleuchtung:
    Halogen
  • Okulare:
    WF 10×/23 mm
  • Objektive:
    Plan-achromatisch 10×, 40×, 100×
  • Kopf:
    30° geneigt
  • Objektivrevolver:
    6 Positionen
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0395
    Staubschutzhülle (650×200×750 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4277070000000
    Polarisator drehbarer mit Farbglasträger
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0393
    Staubschutzhülle K (300x190x400 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0420
    Polarisationsfilter 32 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0422
    Kompensator Lambda/4, 6×20
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4277010000000
    Fester Polarisator
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4323010000000
    Specimen slide holder for one-hand operation
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0400
    Ultrakondensor 1,2/1,4 (0,75 - 1,0)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0401
    Trocken-Dunkelfeldkondensor 0,8/0,95 (0,6/0,75)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4300379100000
    Base plate for stability
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4277060000000
    Polarisator D, 90° drehbar, abnehmbar
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4320359161000
    Mechanical stage, 75×30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0343
    Polarisator fest mit Lambda-Platte drehbarer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-0394
    Staubschutzhülle G (570x135x650 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-1424
    Adapter 60C 1/2" 0,5x (für 1/2"-Videokamera mit C-Mount)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS0000000488372
    Halogenbirne mit Reflektor
    12 V
    50 W
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4261120000000
    Camera adapter, 60N-C 2/3, 0,5×"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Spannung
    Leistung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS3800591660000
    Halogenlampe
    12 V
    100 W
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS3803019350000
    Mercury HBO 103 W/2 bulb
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-2581
    Objektmikrometer für Auflicht 5 +100/100y – 5 Zeilen mit 1 mm Abständen in Y-Richtung – 100 Zeilen mit 1/100 mm Abständen in Y-Richtung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-2388
    Nachfüll-Set für Objektmarkierer
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 630-2387
    Objektmarkierer für W 0,8 Objektivgewinde
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • ZEIS4103800300000
    Language pack English UK (O) - keyboard with English (UK) layout
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 115,69 €