Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Standard, 5,0 - 220 µl, -, -, 45,72 mm, Matrix™ SerialMate™, 20 racks, 96 each
Artikelnr. MATR5541
Anbieter: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Springe zu:
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spezifikationen
- Verpackt:20 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:5,0 - 220 µl
- Länge:45,72 mm
- Spitzentyp:Standard
- Zur Nutzung mit:Matrix™ SerialMate™
- Filter:-
- Cat. No.:MATR5541
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung