Ribbons for label printer BBP™11
Thermotransfer-Farbband, Breite 110 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804465
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
TDS Brady R600 Halogen Free Series Thermal Transfer Ribbon
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermotransfer-Farbband, Breite 110 mm
- Länge:70 m
- Seq:18
- Für:BBP™11