Luft-/Dampfeinlassrohre, gerade, Quickfit®
60-mm-Schaft, 19/26 NS
Artikelnr. 201-3057
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Pyrex® Borosilikatglas.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Kegel mit Stiel und reduziertem Schaft
Nützlich für die Herstellung von Gaseinlassrohren.
Stiellänge: 150 mm
Drei Schaftlängen: 45/60/70 mm.
Spezifikationen
- Kern:19/26 NS
- Mit:60-mm-Schaft
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.