Objectives
EC-Epiplan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 0,13, Arbeitsabstand 16,1 mm, 5×
Artikelnr. ZEIS4220309901000
Anbieter: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Vergrößerung:5×
- Bezeichnung:EC-Epiplan-achromatisch, M27, numerische Apertur von 0,13, Arbeitsabstand 16,1 mm
- Seq:27