AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Combifix®
Adapter, Combifix®
Luer-Lock außen/außen, Transparent
Catalog # BRAU5206642
Supplier:   B. Braun
Adapter, Combifix®
Catalog # BRAU5206642
Supplier:  B. Braun
Adapter, Combifix®
Adapter, Combifix®
Luer-Lock außen/außen, Transparent
Price
231,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Zur Verbindung ähnlicher Anschlüsse oder Luer-/Rekord-Anschlüsse.
Suitable for interconnecting male and female fittings with 6% (Luer) and 10% (Rekord) taper fittings.
Documents
Specifications
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Luer-Lock außen/außen
  • Seq:
    03