Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, numerische Apertur von 0,5, Arbeitsabstand 2,0 mm, 20×
Artikelnr. ZEIS4203519910000
Anbieter: ZEISS
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Vergrößerung:20×
- Bezeichnung:EC-Plan-achromatisch Neofluar, Ph2, M27, numerische Apertur von 0,5, Arbeitsabstand 2,0 mm
- Seq:20