AuftragsverfolgungKontakt
Support clamps | Avantor
Support clamps
DN 100, Schott "Kugel-Flansche" (KF)
Artikelnr. BOCH17215
Anbieter:   BOCHEM
Support clamps
Artikelnr. BOCH17215
Anbieter:  BOCHEM
Support clamps
Support clamps
DN 100, Schott "Kugel-Flansche" (KF)
Preis
925,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Support clamps made of stainless steel (18/19) and PTFE for either Schott laboratory flat flanges (PF) (optimal flange angle 45°) or Schott "Kugel-Flanges" (ball and socket system) (KF).
  • For reactors and other vessels
  • User friendly thanks to joint screws
  • With two supporting devices for 26,9 mm tubes
Spezifikationen
  • Für:
    Schott "Kugel-Flansche" (KF)
  • Bezeichnung:
    DN 100