AuftragsverfolgungKontakt
Support clamps | Avantor
Support clamps
DN 150, Schott Labor-Planflansche (PF)
Artikelnr. BOCH17213
Anbieter:   BOCHEM
Support clamps
Artikelnr. BOCH17213
Anbieter:  BOCHEM
Support clamps
Support clamps
DN 150, Schott Labor-Planflansche (PF)
Preis
1 010,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Support clamps made of stainless steel (18/19) and PTFE for either Schott laboratory flat flanges (PF) (optimal flange angle 45°) or Schott "Kugel-Flanges" (ball and socket system) (KF).
  • For reactors and other vessels
  • User friendly thanks to joint screws
  • With two supporting devices for 26,9 mm tubes
Spezifikationen
  • Für:
    Schott Labor-Planflansche (PF)
  • Bezeichnung:
    DN 150
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.