AuftragsverfolgungKontakt
Support clips | Avantor
Support clips
Support clip with fitting, O. Ø 100 - 104 mm
Artikelnr. BOCH597
Anbieter:   BOCHEM
Support clips
Artikelnr. BOCH597
Anbieter:  BOCHEM
Support clips
Support clips
Support clip with fitting, O. Ø 100 - 104 mm
Preis
113,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These support clips are coated with ceramic inside.
  • For tubes and cylindrical vessels
  • With fitting
Bestellinformation: The shafts (rods) need to be ordered separately.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Support clip with fitting, O. Ø 100 - 104 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.