Support clips
Support clip with fitting, O. Ø 73 - 78 mm
Catalog # BOCH595
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
These support clips are coated with ceramic inside.
- For tubes and cylindrical vessels
- With fitting
Ordering information: The shafts (rods) need to be ordered separately.
Specifications
- Bezeichnung:Support clip with fitting, O. Ø 73 - 78 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.