AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln
Schaufeln
120 ml, 50 mm
Artikelnr. BURK5370-0120
Anbieter:   BURKLE
Schaufeln
Artikelnr. BURK5370-0120
Anbieter:  BURKLE
Schaufeln
Schaufeln
120 ml, 50 mm
Preis
28,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sterilisierbare Schaufeln aus Edelstahl V2A (1.4301).
  • Robust
  • Autoklavierbar bei bis zu 121 °C für max. 20 Minuten
  • Für Lebensmittelkontakt geeignet
Spezifikationen
  • Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    120 ml
  • Seq:
    01