Filterpapier, gefaltet, Assistent®
Filterpapier, gefaltet, ~320 mm
HECH41260032
Glatte und mittelschnelle Filterpapierbögen für die Analyse von Fetten geeignet (aufgrund geringer etherlöslicher Rückstände)
: Entsprechen DIN 53137.
- Bezeichnung:Filterpapier, gefaltet
- Seq:04
- Größe:~320 mm
- Cat. No.:HECH41260032
- Filtriergeschwindigkeit:22 s
- Stärke:0,16 mm
- Gewicht:70 g/m²