AuftragsverfolgungKontakt
Cork stoppers | Avantor
Cork stoppers
27 mm, 36 mm, 40 mm
Artikelnr. HECH41594040
Cork stoppers
Artikelnr. HECH41594040
Cork stoppers
Cork stoppers
27 mm, 36 mm, 40 mm
Preis
1 090,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Spezifikationen
  • Ø unten:
    36 mm
  • Ø oben:
    40 mm
  • Höhe:
    27 mm