AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
120 mm
Artikelnr. HECH44002044
Pulvertrichter
Artikelnr. HECH44002044
Pulvertrichter
Pulvertrichter
120 mm
Preis
22,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Dokumente
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    120 mm