Pasteur-Pipetten
Graduated, 2,5 ml, 30 µl, 150 mm, -, Bulk
Artikelnr. RATI2600131
Anbieter: RATIOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Spezifikationen
- Verpackt:Bulk
- Steril:-
- Kapazität:2,5 ml
- Bezeichnung:Graduated
- Länge:150 mm
- Seq:03
- Tropfen-Volumen:30 µl