Pasteur-Pipetten
Graduated, 1,0 ml, 14 µl, 144 mm, +, Bulk
Catalog # RATI2655181
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Specifications
- Verpackt:Bulk
- Steril:+
- Kapazität:1,0 ml
- Bezeichnung:Graduated
- Länge:144 mm
- Seq:01
- Tropfen-Volumen:14 µl