Pasteur-Pipetten
Ungraduated, 3,0 ml, 30 µl, 155 mm, +, Bulk
Catalog # RATI2655151
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PE, Einweg
- Weiche, elastische Kolben
- Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
- Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
Specifications
- Verpackt:Bulk
- Steril:+
- Kapazität:3,0 ml
- Bezeichnung:Ungraduated
- Länge:155 mm
- Seq:14
- Tropfen-Volumen:30 µl