AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,0 ml, 14 µl, 144 mm, -, Lose
Catalog # 612-5472
Supplier:   RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Catalog # 612-5472
Supplier:  RATIOLAB
Pasteur-Pipetten
Pasteur-Pipetten
Graduiert, 1,0 ml, 14 µl, 144 mm, -, Lose
Price
51,20 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, Einweg
  • Weiche, elastische Kolben
  • Unzerbrechlich, vermindertes Verletzungsrisiko gegenüber Glas
  • Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
  • Graduierte Messpipetten mit deutlich sichtbaren, geprägten Graduierungen
  • Sterile Pipetten sind gas-sterilisiert und einzeln verpackt
  • Geeignet für Lebensmittelkontakt
Specifications
  • Verpackt:
    Lose
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    1,0 ml
  • Bezeichnung:
    Graduiert
  • Länge:
    144 mm
  • Seq:
    02
  • Tropfen-Volumen:
    14 µl