Test tubes
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, 1000/Beutel
Artikelnr. RATI3514030
Anbieter: RATIOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
- PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
- PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
- Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spezifikationen
- Ext.Ø:12 mm
- Verpackt:1000/Beutel
- Kapazität:5 ml
- Länge:75 mm
- Material:PS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.