Cryoboxes
5×5, Röhrchen 11,0 mm Ø, Weiß, 68×68×30 mm
Artikelnr. RATI5160036
Anbieter: RATIOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Cryoboxes, cardboard, for storage of cryovials at low temperatures.
- Waterproof coating
- Dividers must to be ordered separately
- Available in different heights and five colours
Spezifikationen
- Fächer:5×5
- Für:Röhrchen 11,0 mm Ø
- Außen B×T×H:68×68×30 mm
- Farbe:Weiß
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.